Merck
ENAH3046025A
Enamine
4-oxocyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Numer MDL:
Iupac Name
4-oxocyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h5-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
LPGRDDHUKZNRMC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187288
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)