Merck
ENAH3045E218
Enamine
N-hydroxyadamantane-1-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-hydroxy-1-adamantanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c13-10(12-14)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9,14H,1-6H2,(H,12,13)
Klucz InChI
AQEGTMVLCRSXRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16983
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)