Merck
ENAH3045C0E0
Enamine
3-[(thian-3-yl)amino]propan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.3
Numer MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-ylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H17NOS/c10-5-2-4-9-8-3-1-6-11-7-8/h8-10H,1-7H2
Klucz InChI
GHDBFSVZHUJWDP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161016
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)