Merck
ENAH3045A700
Enamine
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7(10)6-4-1-5(6)3-8-2-4/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10)
Klucz InChI
CHNUPIXQOUGTML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147163
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)