Merck
ENAH303684F1
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-4-(trichloromethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.63
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(trichloromethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18Cl3NO3/c1-9(2,3)18-8(16)15-6-4-10(17,5-7-15)11(12,13)14/h17H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
TXYJSIIVLDEIEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693668