Merck
ENAH303684A5
Enamine
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1304,55 zł
250 MG
1860,30 zł
500 MG
2936,70 zł
1 G
3761,55 zł
2.5 G
6745,05 zł
5 G
11 723,40 zł
10 G
22 042,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1668512-100MG
1304,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1304,55 zł
250 MG
1860,30 zł
500 MG
2936,70 zł
1 G
3761,55 zł
2.5 G
6745,05 zł
5 G
11 723,40 zł
10 G
22 042,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.34
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1668512-100MG
1304,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-4-6-14(10-15)7-5-11(16)9-14/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
LVAJIFUDNIHRCD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)