Merck
ENAH3036817B
Enamine
2-amino-6-bromobenzene-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6729074-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6729074-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Melting Point
152-154
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)