Merck
ENAH303618BD
Enamine
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Iupac Name
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-6-3-5-1-2-8(6,4-5)7(10)11;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
BQNYGAGSPGDVFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)