Merck
ENAH3035ED67
Enamine
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
2.5 G
10 296,00 zł
5 G
15 227,55 zł
10 G
22 581,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6505077-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
2.5 G
10 296,00 zł
5 G
15 227,55 zł
10 G
22 581,00 zł
About This Item
Masa cząsteczkowa:
233.74
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6505077-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-10(13)8-2-4-11(5-3-8)6-9(12)7-11;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Klucz InChI
OLBYCGFJMINELR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505077
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505077
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)