Merck
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Wybierz wielkość
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6503940-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.48
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6503940-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Klucz InChI
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Melting Point
163-164
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)