Merck
ENAH3035E8B9
Enamine
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C8H13FN2O3/c9-1-6-2-11-8(4-13-6)3-10-7(12)14-5-8/h6,11H,1-5H2,(H,10,12)
Klucz InChI
TWLAJKFOTGXMQA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501416
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501416
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)