Merck
ENAH3035E836
Enamine
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
968,85 zł
250 MG
1302,30 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2419,65 zł
2.5 G
4490,55 zł
5 G
7947,90 zł
10 G
14 856,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6499413-100MG
968,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
968,85 zł
250 MG
1302,30 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2419,65 zł
2.5 G
4490,55 zł
5 G
7947,90 zł
10 G
14 856,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.65
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6499413-100MG
968,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-7-5-14-6-7;/h1-4,7,14H,5-6H2;1H
Klucz InChI
ALYCFCGEABMLRY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)