Merck
ENAH3035E794
Enamine
2-[(3-bromo-5-fluorophenyl)methyl]-3-methoxy-3-oxopropanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.1
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-fluorobenzyl)-3-methoxy-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10BrFO4/c1-17-11(16)9(10(14)15)4-6-2-7(12)5-8(13)3-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
KFSAMSNWEVFHJA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498539
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498539
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)