Merck
ENAH3035E734
Enamine
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.7
Numer MDL:
Iupac Name
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-7-5-9(7)3-1-8(11)2-4-9;/h7-8,11H,1-6,10H2;1H
Klucz InChI
BLDMNZDTGFFYOT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)