Merck
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
3186,00 zł
100 MG
4110,30 zł
250 MG
5765,85 zł
500 MG
8971,65 zł
1 G
11 452,05 zł
2.5 G
22 251,15 zł
5 G
32 822,10 zł
10 G
48 558,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6496921-50MG
3186,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3186,00 zł
100 MG
4110,30 zł
250 MG
5765,85 zł
500 MG
8971,65 zł
1 G
11 452,05 zł
2.5 G
22 251,15 zł
5 G
32 822,10 zł
10 G
48 558,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6496921-50MG
3186,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
Klucz InChI
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)