Merck
ENAH3035E60B
Enamine
1-[(piperazin-1-yl)methyl]cyclohexan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-(piperazin-1-ylmethyl)cyclohexan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.2ClH/c14-11(4-2-1-3-5-11)10-13-8-6-12-7-9-13;;/h12,14H,1-10H2;2*1H
Klucz InChI
ULZXLTNJUQZGTD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496822
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496822
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)