Merck
ENAH3035E5FF
Enamine
(3-benzyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Iupac Name
(3-benzylisoxazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-8-11-7-10(12-14-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7,13H,6,8H2
Klucz InChI
SKCJRQAZVNRZHY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496777
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496777
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)