Merck
ENAH3035E446
Enamine
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.61
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2/c10-9-7-3-5(12)1-2-6(7)8(11)4-13-9/h1-4H,12H2
Klucz InChI
QZYBZBOXHYEQOP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)