Merck
ENAH3035E40F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-9(14)6-12(13)4-5-16-8-12/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
CZZKIJGSOVUQKH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)