Merck
ENAH3035E3B7
Enamine
N-methylmorpholin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.62
Numer MDL:
Iupac Name
N-methylmorpholin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-6-7-2-4-8-5-3-7;/h6H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
HMMBTBOJPDXSDK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494475
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)