Merck
ENAH3035E2AF
Enamine
N-[(2R)-1-iodo-3,3-dimethylbutan-2-yl]methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.18
Numer MDL:
Iupac Name
(R)-N-(1-iodo-3,3-dimethylbutan-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H16INO2S/c1-7(2,3)6(5-8)9-12(4,10)11/h6,9H,5H2,1-4H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
VTSDPIWKFJWQRR-LURJTMIESA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492048
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492048
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)