Merck
ENAH3035E23A
Enamine
4-cyclobutyl-1,2-oxazol-3-amine
Wybierz wielkość
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6491306-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6491306-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-cyclobutylisoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-6(4-10-9-7)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H2,8,9)
Klucz InChI
FDAKPOPDAQNREF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)