Merck
ENAH3035DF43
Enamine
methyl 1-(4-aminophenyl)cyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 1-(4-aminophenyl)cyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-12(15)13(8-2-3-9-13)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7H,2-3,8-9,14H2,1H3
Klucz InChI
YRAFDBGZZIBBLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491024
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491024
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)