Merck
ENAH3035DECE
Enamine
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO.C2HF3O2/c1-13-10-4-7(2-3-9(10)11)8-5-12-6-8;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3;(H,6,7)
Klucz InChI
MJPGCCGOQZOHTC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490334
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)