Kluczowe dokumenty
ENAH3035DE7B
Enamine
N1,N1,N2,N2-tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
N1,N1,N2,N2-tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
DVDGHRQOLYEZAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489823
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489823
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)