Merck
ENAH3035DE5F
Enamine
potassium trifluoro({3-phenylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl})boranuide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.11
Numer MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(3-phenylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)borate
Inchi Code
1S/C11H11BF3.K/c13-12(14,15)11-6-10(7-11,8-11)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8H2;/q-1;+1
Klucz InChI
JXFAONAZRHELLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
85
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489544
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489544
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)