Merck
ENAH3035DE1E
Enamine
N'-methyl-N'-oxobenzenecarboximidamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(E)-1-amino-N-methyl-1-phenylmethanimine oxide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(11)8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,9H2,1H3/b10-8+
Klucz InChI
YGYNZYUPAWVUEA-CSKARUKUSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)