Merck
ENAH3035DD43
Enamine
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.04
Numer MDL:
Iupac Name
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-4-3-12-7(10-4)5(8)2-6(9)11-12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
HZYARHMBEOWYRA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)