Merck
ENAH3035DC23
Enamine
rac-(4aR,7aS)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6491027-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6491027-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(4aR,7aS)-1-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-4aH-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-9-5-8-14(11(16)17)7-4-6-10(14)15/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,14+/m0/s1
Klucz InChI
GHFOICWXQRFLQZ-IINYFYTJSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491027
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491027
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)