Merck
ENAH3035D6A2
Enamine
4-(azetidin-1-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-(1-azetidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-8-2-4-9(5-3-8)11-6-1-7-11/h2-5H,1,6-7,10H2
Klucz InChI
UWVKFAPNLNOQOF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2995440
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2995440
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)