Merck
ENAH3035D67A
Enamine
2-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
mp
27-28
Iupac Name
2-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-2-4-8-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
KMRLPKVQSAHVSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
Melting Point
27-28
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)