Merck
ENAH3035D59D
Enamine
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.17
Numer MDL:
mp
170-172
Iupac Name
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-3-2-7(5-11)4-8(9)10/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
RJQKBNJSMFICEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Melting Point
170-172
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)