Merck
ENAH3035D497
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.01
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrFN2O2/c8-4-1-6(9)5(3-10)7(2-4)11(12)13/h1-2H
Klucz InChI
YHJSZPNZIKXNDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009213
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009213
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)