Merck
ENAH3035D3D9
Enamine
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.08
Numer MDL:
Iupac Name
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-2-3-12-6-8(7)4-9(10)11/h2-6H,1H3
Klucz InChI
SALVVNBIQORSAL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)