Merck
ENAH3035D046
Enamine
N-cyclopropyl-N-ethylaminosulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
Numer MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-ethylsulfamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S/c1-2-7(5-3-4-5)10(6,8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H2,6,8,9)
Klucz InChI
YTXRGXROJVKCGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271382
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271382
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)