Merck
ENAH3035CC4E
Enamine
4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.3
Numer MDL:
mp
148-150
Iupac Name
4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c15-12-4-6-13(7-5-12)16-11-10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,15H,1-3,8-11H2
Klucz InChI
XGMJHNYRDUELOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58636
Melting Point
148-150
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58636
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)