Merck
ENAH3035CC28
Enamine
2-amino-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.22
Numer MDL:
mp
238-239
Iupac Name
2-amino-5-(aminosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Klucz InChI
JRGAUAWPCLQHTF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22542
Melting Point
238-239
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22542
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)