Merck
ENAH2C5588A7
Enamine
methyl 4,4-difluoropiperidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.63
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4,4-difluoropiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO2.ClH/c1-12-6(11)5-4-7(8,9)2-3-10-5;/h5,10H,2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
RBRJTFVCUPBHAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488722
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488722
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)