Merck
ENAH2C558881
Enamine
7-methylisoquinolin-6-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Iupac Name
7-methyl-6-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-4-9-6-11-3-2-8(9)5-10(7)12/h2-6,12H,1H3
Klucz InChI
LSQCAPPMCXLOAX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487055
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487055
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)