Kluczowe dokumenty
ENAH2C558842
Enamine
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c10-5-8(11,12)6-1-3-7(4-2-6)9(13,14)15/h1-4H,5H2
Klucz InChI
ZAEQXWHHJYBETJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488103
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488103
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)