Merck
ENAH2C558725
Enamine
5,5,5-trifluoro-2-methylpentan-2-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6489067-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6489067-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-2-methyl-2-pentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12F3N.ClH/c1-5(2,10)3-4-6(7,8)9;/h3-4,10H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
SNHLZHPMVMCIHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489067
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489067
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)