Merck
ENAH2C5585DB
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-10-5-2-7-3-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
BVGYZFUEJVLOHH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)