Merck
ENAH2C55857B
Enamine
3,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.59
Numer MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F5N.ClH/c7-5(8)3-12-2-1-4(5)6(9,10)11;/h4,12H,1-3H2;1H
Klucz InChI
CXPMZSMDFXKDOT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488456
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488456
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)