Kluczowe dokumenty
ENAH2C558236
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)oxolane
About This Item
Iupac Name
2-allyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2,7H,1,3-6H2
Klucz InChI
XZDANOMTLOHFOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482484
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482484
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)