Merck
ENAH2C55802E
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.74
Numer MDL:
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO3.ClH/c16-12-8-14(13(17)18-12)6-7-15(10-14)9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5H,6-10H2;1H
Klucz InChI
MAGXESFJNXRWLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)