Merck
ENAH2C558002
Enamine
potassium trifluoro(oxan-2-yl)boranuide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.03
Numer MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H9BF3O.K/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
Klucz InChI
MSSNGMWPKVNYAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)