Merck
ENAH2C557FE0
Enamine
2-[2,2-bis(trifluoromethyl)morpholin-4-yl]ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,2-bis(trifluoromethyl)morpholino)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H12F6N2O/c9-7(10,11)6(8(12,13)14)5-16(2-1-15)3-4-17-6/h1-5,15H2
Klucz InChI
STINBRFYZWDOMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481828
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481828
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)