Merck
ENAH2C557CA6
Enamine
2-(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6472902-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6472902-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h7-8H,1-5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
ZUHZXCWLAYQRPX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)