Merck
ENAH2C557C03
Enamine
2-amino-1-(3-chloro-4-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(3-chloro-4-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNOS.ClH/c1-4-3-11-7(6(4)8)5(10)2-9;/h3H,2,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
SOOOOOSUJVDLBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473510
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473510
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)