Merck
ENAH2C557BE7
Enamine
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6476952-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.31
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6476952-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16F2N2O2S/c1-9(2,3)16-8(15)14-5-10(11,12)4-6(14)7(13)17/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,17)
Klucz InChI
XZAOXPVPLDOTEY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)